Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de iones negativos Pierce™
Código de producto. 11360360 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360360 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11360360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88324
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Calibre los instrumentos del espectrómetro de masas LTQ utilizando una mezcla de moléculas ionizables altamente purificadas diseñadas para la calibración en modo negativo.
La solución de calibración de iones ESI negativa Thermo Scientific™ Pierce es una mezcla de moléculas ionizables altamente purificada diseñada para la calibración en modo negativo de los instrumentos de espectrometría de masas de la serie Thermo Scientific™.
La solución de calibración de iones ESI negativa Pierce es una formulación líquida lista para su uso perfecta para realizar rápidamente la calibración rutinaria necesaria para mantener el sólido rendimiento de los espectrómetros de masas Thermo Scientific. La solución de calibración de iones ESI negativa se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas. La solución estable se presenta en un frasco de PTFE de alta pureza a prueba de fugas.
Características destacadas:
  • Picos fuertes: mezcla de SDS, taurocolato sódico y Ultramark 1621 en una solución de acetonitrilo/metanol/ácido acético.
  • Lista para su uso: cargue el estándar de referencia de masa en una jeringuilla e inyéctelo en el instrumento
  • Alta pureza: reactivos para espectrometría de masas en un recipiente no lixiviable
  • Estable: puede almacenarla a temperatura ambiente durante más de un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Solución de calibración
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Store between 2°C and 8°C for one year (see CofA for specific expiration date of each lot).
Material de partida péptidos
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 10 mL
Formulario Mediciones
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid