Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Wash Buffer (30X)
Código de producto. 11868741 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
11868741 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 11868741 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N503
Tampón de lavado concentrado para un uso eficiente del almacenamiento en el laboratorio
  • Tipo: Reactivo
  • Formato: Concentrado de 30X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de lavado
Cantidad 50 mL
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.