Learn More
Thermo Scientific™ EGS (etilenglicol bis(succinimidil succinato))
Código de producto. 10350924 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10350924 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10350924
Marca: Thermo Scientific™ 21565
Edge
Entrecruce aminas con este entrecruzador de membrana permeable compuesto por grupos de ésteres NHS y un brazo espaciador de 16,1 A escindible a la hidroxilamina.
El EGSS Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador que contiene extremos de éster NHS reactivos con aminas alrededor de un brazo espaciador de 12 átomos, que se puede escindir mediante tratamiento con hidroxilamina a pH 8,5.
Características destacadas:
  • Escindible a pH 8,5 usando hidroxilamina durante un periodo de 3 a 6 horas a 37 °C
  • La lactosa deshidrogenasa retuvo el 60 % de su actividad después del entrecruzamiento reversible con EGS
  • Grupos reactivos: Ésteres NHS (homofuncional)
  • Reactivo hacia: Grupos de aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por hidroxilamina
Descripción EGS
Peso molecular 456.36
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 16,1 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador