Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, formato No-Weigh™
Código de producto. 11851335 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 MG
25 g
5 g
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11851335 5 g 5 g
15781819 10 x 1 mg paquete de 10
11844071 10 mg 10 MG
11861335 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11851335 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22980
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Inmovilice o conjugue proteínas usando 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (CAS 25952-53-8), un entrecruzador soluble en agua, carboxilo-a-amina.
El EDC Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador carbodiimida soluble en agua que activa los grupos carboxilo para la reacción espontánea con aminas primarias, lo que activa la inmovilización de péptidos y la conjugación de proteínas hapteno-portador.
EDC es la abreviatura de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hidrocloruro, un entrecruzador que se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la formación de enlaces amida en la síntesis de péptidos, la colocación de haptenos en proteínas de transporte para formar inmunógenos, el etiquetado de ácidos nucleicos a través de grupos de 5Ãâ€-fosfato y la creación de ésteres NHS reactivos a aminas de biomoléculas. El EDC reacciona con un carboxilo para formar un intermedio de O-acilisourea reactivo a aminas. Si este intermediario no encuentra una amina, se hidrolizará y regenerará el grupo carboxilo. En presencia de N-hidroxisulfosucinimida (Sulfo-NHS, ref. 24510), el EDC se puede utilizar para convertir grupos carboxilo en ésteres Sulfo-NHS reactivos a aminas.
Características destacadas:
  • Entrecruzador de longitud cero
  • Numerosos conjugados químicos se pueden sintetizar a través de –COOH disponibles y grupos –NH2
  • El enlace amida formado proporciona un enlace neutro, que es ideal para preparar péptidos y antígenos
  • La adición de sulfo-NHS (ref. 24510) mejora la reacción de acoplamiento en condiciones fisiológicas de pH
  • Grupos reactivos: carbodiimida
  • Reactivo a: grupos carboxilo y amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-carboxilo
Cleavable No
Descripción EDC
Peso molecular 191.7
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 0.0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Wet Ice
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Carbodiimida
Separador Corto
Formulario Polvo
Cantidad 5 g
Solubilidad Agua
Formato Standard, Single-use, Premium-grade
Soluble en agua Yes
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)CARBODIIMIDE. HCl (EDC)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.