Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL Pierce™
Código de producto. 10455145 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 ml
500 ml
4 x 250 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
500 ml
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10455145 250 ml 250 ml
10590624 50 mL 50 ml
15513207 4 x 250 mL paquete de 4
15503207 4 x 500 mL paquete de 4
10005943 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10455145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 32209
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sustrato de inmunotransferencia es un sustrato de peroxidasa de nivel básico y valor añadido para la quimioluminiscencia mejorada (ECL) que sustituye directamente los productos más costosos sin necesidad de volver a optimizar las condiciones.
El sustrato de inmunotransferencia (Western blotting) de ECL Thermo Scientific™ Pierce es un sustrato de peroxidasa de nivel básico y valor añadido para la quimioluminiscencia mejorada (ECL) que sustituye directamente los productos más costosos sin necesidad de volver a optimizar las condiciones.
El sustrato de inmunotransferencia (Western blotting) de ECL Pierce proporciona fiabilidad y rendimiento equivalentes a otros sustratos quimioluminiscentes mejorados (ECL) estándar para la detección de la actividad de la enzima de la peroxidasa de rábano picante (HRP), aunque cuesta mucho menos. Dado que las formulaciones de los reactivos de peróxido y luminol son idénticas a otros productos de sustratos del mercado, se puede cambiar a ECL Pierce sin necesidad de optimizar las condiciones de sondaje ni los protocolos de incubación. Cámbiese a ECL Pierce ECL y ahorre gran cantidad de dinero.
Características destacadas:
  • Sustrato de ECL – sustrato quimioluminiscente mejorado para la detección de la actividad de la peroxidasa de rábano picante (HRP) de anticuerpos y otras sondas de inmunotransferencia (Western blot).
  • Precio aproximado de la mitad de otros sustratos de ECL: unos gastos generales bajos y el compromiso con los valores del cliente permiten a Thermo Fisher Scientific poner este producto a su disposición a un precio significativamente más bajo que otras empresas (esta afirmación se basa en la lista de precios estadounidense de 2010).
  • Optimización innecesaria: el cambio al sustrato de ECL Pierce desde cualquier otro sustrato de ECL de nivel básico no requiere una optimización ni cambios de los protocolos.
  • Un nombre en el que puede confiar: puede contar con la gran garantía de calidad, asistencia técnica y reputación de los productos de investigación sobre proteínas Thermo Scientific Pierce.
Incluye:
Reactivos de detección 1 y 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce
Cantidad 250 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Concentraciones de anticuerpos recomendadas 2°: 1:1-15 K (0,07-1 μg/ml), 1°: 1:1.000 (0,2- 10 μg/ml)
Sensibilidad Picograma bajo
Duración de la señal De 1 a 2 h
Suficiente para 2500 centímetros cuadrados
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 2-8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.