Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato para inmunotransferencia (Western Blotting) de ECL Pierce™ Plus
Código de producto. p-9349003 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 mL
Kit de 25 ml
Kit de 300 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11547910 Kit de 25 ml 25 ml
11527271 Kit de 300 mL paquete de 3
11517271 Kit de 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11547910 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 32134
Sustrato de peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente y quimiofluorescente basado en acridán para la detección de Western blot mediante una película de rayos X o sistemas de captura de imágenes basados en láser o CCD.
Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus es un sustrato quimioluminiscente y quimiofluorescente con base de acridán que se emplea para detectar la actividad de peroxidasa en sondas con conjugación de HRP mediante Western blotting y película de rayos X, sistemas CCD o sensores de imágenes basados en láser.
Pierce ECL Plus es un sustrato quimioluminiscente y quimiofluorescente que se emplea para detectar la actividad de peroxidasa en sondas con conjugación de HRP mediante Western Blot y película de rayos X, sistemas de documentación con cámara CCD o sensores de imágenes basados en láser. El sustrato Pierce ECL Plus genera ésteres de acridinio cuando reacciona con HRP. Dado que estos intermedios de éster reaccionan con el peróxido, producen una señal quimioluminiscente potente y sostenida que se puede capturar mediante adquisición de imágenes de CCD de película de rayos X. El sustrato también produce una señal fluorescente robusta que puede capturarse con sistemas de captura de imágenes fluorescentes. El sustrato Pierce ECL Plus permite la detección de bajos niveles de picogramos de proteínas objetivo en membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF) o nitrocelulosa al aplicar sondas con la concentración adecuada de anticuerpos primarios y secundarios. Su amplio rango dinámico, alta sensibilidad y señal de larga duración hacen que el sustrato Pierce ECL Plus sea una elección perfecta para el Western blotting.
Características destacadas:
  • Fácil de usar: se puede sustituir por el sustrato de GE ECL Plus que ya no se comercializa; no es necesario volver a optimizarlo
  • Mayor sensibilidad: detección de objetivos hasta niveles de picograma bajo
  • Mayor duración de señal: salida de luz continuada hasta cinco horas
  • Más opciones de imágenes: sensores de imagen de rayos X, CCS o basados en láser
  • Más asequible: alta calidad y rendimiento a un precio inferior al de sustratos similares de otros proveedores«
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente, fluorescente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce
Cantidad Kit de 25 ml
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Concentraciones de anticuerpos recomendadas 2°: 1:25-200 K (5-40 ng/ml), 1°: 1:1 K (0,05- 1 μg/ml)
Sensibilidad Picogramo bajo a femtogramo medio
Duración de la señal 5 h
Suficiente para 250 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacénese a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol