Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de colorante Pierce™
Código de producto. 10483415 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10483415 5 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10483415 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22858
 Artículo restringido
En stock
Resina de afinidad con columnas de centrifugación para unir y extraer rápidamente el exceso de colorante fluorescente de las soluciones de anticuerpos (proteínas) tras las reacciones de etiquetado.
Las columnas de extracción de colorante Pierce Thermo Scientific™ se unen eficazmente a moléculas de colorantes fluorescentes no conjugadas de soluciones proteicas para purificar rápidamente anticuerpos conjugados fluorescentes y otras proteínas tras las reacciones de etiquetado.
Características destacadas:
  • Rapidez: elimina rápidamente el colorante de los conjugados en aproximadamente 30 segundos
  • Eficacia: la resina de purificación proporciona una excelente recuperación del conjugado
  • Mínima dilución de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación
Cantidad 5 mL
Tipo de producto Columna de extracción de colorante
Contenido y almacenamiento Almacenar la resina de purificación a 4 °C. Se envía temperatura ambiente.
Objetivo Extracción de colorantes fluorescentes
Línea de productos Pierce