Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Código de producto. 15976082 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 x 7,7 mg
Tamaño de la unidad:
48 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15976082 48 x 7,7 mg 48 tests
1 options
Código de producto. 15976082 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39255
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El formato de DTT (ditiotreitol) No-Weigh™ Thermo Scientific™ Pierce™ está diseñado para una preparación cómoda de soluciones madre que se añadirán a muestras de proteínas para una reducción eficaz de los puentes disulfuro.
El DTT (ditiotreitol) Thermo Scientific™ Pierce se ofrece en formato de microplacas de 48 tubos x 7,7 mg para una preparación cómoda de 100 μl de soluciones madre de 0,5 M que pueden añadirse a las muestras de proteínas para reducir los enlaces de disulfuro de manera eficaz.
El DTT (ditiotreitol) Thermo Scientific Pierce se ofrece como microplacas de 48 tubos de 7,7 mg para una cómoda preparación de 100 µl de solución madre 0,5 M para añadir a muestras de proteínas para una reducción eficaz de los enlaces de disulfuro.
El ditiotreitol es un popular agente reductor para muchas aplicaciones de investigación de proteínas, incluida la electroforesis de poliacrilamida reductora (SDS-PAGE). El formato No-Weigh consiste en una bandeja de 48 microtubos que contiene alícuotas secas, estables y de un solo uso de ditiotreitol (DTT). Simplemente perfore el sello de un microtubo y añada 100 µl de agua o tampón. En pocos segundos tendrá una solución de DTT 500 mM lista para una amplia variedad de métodos de laboratorio. Diluya según sea necesario o añada el volumen adecuado de la solución madre de 500 mM para lograr la cantidad de agente reductor necesaria para su aplicación específica.
Aspectos destacados (del formato No-Weigh):
• Ahorra tiempo: simplemente añada 100 µl de agua para hacer una solución de DTT 500 mM en segundos
• Elimina residuos: se obtienen 100 µl cada vez, que es la cantidad adecuada para la mayoría de las aplicaciones
• Siempre fresco: garantiza la fuerza de reducción completa para cada uso; no es necesario almacenar soluciones madre
Con el práctico formato No-Weigh, se puede preparar una solución DTT de 500 mM en menos de 30 segundos. El envase exclusivo asegura que el agente reductor tenga toda su fuera y pueda proteger las proteínas del daño por oxidación o reducir cualquier disulfuro antes de la electroforesis.
Productos relacionados
Solución TCEP Bond-Breaker™, pH neutro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 48 x 7,7 mg
Contenido y almacenamiento Upon receipt, store product at 4°C.
Línea de productos Pierce
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce DTT, No-Weigh Forma
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol