Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (ditiotreitol)
Código de producto. 11806754 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
48 x 7.7 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 Kg
11806754 48 x 7.7 mg 0.10 Kg
1 options
Código de producto. 11806754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El formato de DTT (ditiotreitol) No-Weigh™ Thermo Scientific™ Pierce™ está diseñado para una preparación cómoda de soluciones madre que se añadirán a muestras de proteínas para una reducción eficaz de los puentes disulfuro.
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) is offered as 7.7 mg x 48-tube microplates for convenient preparation of 100 μL of 0.5 M stocks for addition to protein samples for effective reduction of disulfide bonds.
  • El exclusivo empaquetado No-Weigh garantiza que el agente reductor tenga una potencia total y sea capaz de proteger las proteínas del daño oxidativo o reducir cualquier disulfuro antes de la electroforesis u otras aplicaciones
  • Ahorro de tiempo – solo tiene que añadir 100 μl de agua para obtener una solución de DTT 500 mM en segundos
  • Elimina residuos – se obtienen 100 μl por vez, que es la cantidad adecuada para la mayoría de las aplicaciones
  • Siempre recién preparado – garantiza una potencia total de reducción en cada uso
  • No es necesario almacenar soluciones madre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pierce DTT, formato No-Weigh
Formulación
Polvo blanco de ditiotreitol puro (98 % aproximadamente)
Suficiente para Preparación de 100 ul de 0.5 M de TDT por microtubo
Cantidad 48 x 7.7 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • PIERCE DTT, NO-WEIGH
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R, R)