Learn More
Thermo Scientific™ DTSSP (3,3'-dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate))
Código de producto. 11801245 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11801245 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11801245 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21578
 Artículo restringido
En stock
Entrecruce aminas a aminas con Sulfo-DSP; compuesto por grupos de éster sulfo-NHS y brazo separador de disulfuro (12,0 A) que se puede escindir con agentes reductores.
Thermo Scientific™ Pierce DTSSP es un conocido entrecruzador soluble en agua que contiene extremos de éster NHS reactivos con aminas alrededor de un agente separador de 8 átomos y cuyo enlace de disulfuro central se puede escindir con agentes reductores.
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Se puede escindir mediante agentes reductores
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS (homobifuncional)
  • Reactivo hacia: Grupos de aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por tioles
Descripción DTSSP
Peso molecular 608.51
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 12,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster Suffo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador