Learn More
Thermo Scientific™ DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Código de producto. 10762725 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762725 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10762725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20665
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruce aminas con ditiobisipropionimidato, un compuesto de grupos imidoésteres en cualquier extremo de un brazo espaciador reducible (escindible) que contenga disulfuro.
El DTBP Thermo Scientific™ Pierce es dimetil 3,3'-ditiobisipropionimidato, un entrecruzador que contiene grupos de imidoésteres reactivos con aminas alrededor de un brazo espaciador de 8 átomos, cuyo enlace de disulfuro central se puede escindir con agentes reductores.
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Se puede escindir mediante agentes reductores
  • Penetra en los eritrocitos humanos intactos
  • Grupos reactivos: imidoéster (homobifuncional)
  • Reactivo a: Grupos aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por tioles
Descripción DTBP
Peso molecular 309.28
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,9 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Imidoéster
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 3,3'-Dithiobispropionimidate 2HC