Learn More
Thermo Scientific™ DST (disuccinimidyl tartrate)
Permite entrecruzar aminas con disucinimidilo tartrato, compuesto por grupos de ésteres de NHS y un brazo espaciador que contiene diol (6,4 A), que es escindible al periodato.
Marca: Thermo Scientific™ 20589
Detalles adicionales : CAS : 62069-75-4 Peso : 0.09000kg
Descripción
El DST (también llamado disucinimidilo tartrato) Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador soluble en agua que contiene extremos de éster de NHS reactivos con aminas alrededor de un brazo espaciador de 4 átomos, cuyo diol central se puede escindir con oxidación de periodato.
Características destacadas:
- Escindible por metaperiodato de sodio
- Ideal para aplicaciones para las que se requiere proporcionar una capacidad de escisión de entrecruzamiento sin alterar los enlaces S-S de las proteínas.
- El DST es soluble en agua, DMF o DMSO a una concentración de ∽10 mM
- Grupos reactivos: Éster NHS (homofuncional)
- Reactivo hacia: Grupos de aminos
Especificaciones
Amina-amina | |
DST | |
No | |
Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Éster NHS | |
Polvo | |
Agua | |
Sí |
Por periodato | |
344.23 | |
4,0 Å | |
Sí | |
Pierce™ | |
Homobifuncionales | |
Corto (< 10 Å) | |
50 mg | |
Estándar | |
Entrecruzador |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.