Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, formato No-Weigh™
Código de producto. 15973902 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15973902 10 x 1 mg paquete de 10
11821315 50 mg 50 miligramos
10731945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15973902 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35393
 Artículo restringido
En stock
Entrecruce aminas a aminas con ditiobis sucinimidil propionato, compuesto por grupos de éster NHS y brazo separador de 12,0 A con disulfuro, escindible con agentes reductores.
El entrecruzador DSP (reactivo de Lomant) Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador reactivo a las aminas con extremos reactivos al éster NHS y un enlace de disulfuro escindible en su agente separador.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especiales suministrados en un formato previamente indicado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad del reactivo y la contaminación con el tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetitivos del vial. El formato permite el uso de un vial de reactivo fresco cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivos y reduce las preocupaciones sobre la estabilidad del reactivo.
  • Grupos reactivos: Éster NHS (ambos extremos)
  • Reactivo a: grupos amino (aminas primarias)
  • El éster NHS reactivo a aminas reacciona rápidamente con cualquier molécula que contenga una amina primaria.
  • El enlace de disulfuro en el brazo espaciador es fácilmente escindible con DTT o TCEP 10-50 mM a pH 8,5
  • El brazo espaciador también es escindible con tampón de carga de muestras SDS-PAGE reductor
  • El entrecruzador escindible permite la separación de productos entrecruzados
  • Insoluble en agua (disolver primero en DMF o DMSO); comparar con DTSSP (Sulfo-DSP)
  • Puede penetrar en la membrana, permitiendo el entrecruzamiento intracelular
Aplicaciones:
  • Entrecruzamiento químico de proteínas intracelulares antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Interacciones de proteínas fijas para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Fijación de tejidos para la inmunotinción sin dañar el ARN
  • Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
  • Examen de las relaciones espaciales de los polipéptidos de la cápside del mengovirión
  • Estudio de Na+ y K+ -ATPasa renal
  • Relaciones vecinas más cercanas de H+ -ATP mitocondrial bovina
  • Producción de interacciones entre componentes proteicos del mecanismo de quimiotaxis en E. coli
  • Entrecruzamiento químico de a-CPI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por tioles
Descripción DSP
Peso molecular 404.42
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 12,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 x 1 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador