Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, formato No-Weigh™
Product Code. 10731945 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Unit Size:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10731945 1 g 1 g
15973902 10 x 1 mg paquete de 10
11821315 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10731945 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 22585
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Entrecruce aminas a aminas con ditiobis sucinimidil propionato, compuesto por grupos de éster NHS y brazo separador de 12,0 A con disulfuro, escindible con agentes reductores.
El entrecruzador DSP (reactivo de Lomant) Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador reactivo a las aminas con extremos reactivos al éster NHS y un enlace de disulfuro escindible en su agente separador.
Características destacadas:
  • Se puede escindir mediante agentes reductores
  • Membrana permeable
  • Acilato en medio acuoso u orgánico en un plazo de dos minutos a temperatura ambiente
  • Semivida de cuatro a cinco horas de éster a pH 7,0
  • Grupos reactivos: Éster NHS (homofuncional)
  • Reactivo a: Grupos aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por tioles
Descripción DSP
Peso molecular 404.42
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 12,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate