Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, formato No-Weigh™
Código de producto. 15859614 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15859614 10 x 1 mg paquete de 10
11836794 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15859614 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35392
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG is water-insoluble, homo-bifunctional N-hydroxysuccinimide ester (NHS-ester) crosslinker often used for conjugating radiolabeled ligands to cell-surface receptors.
El DSG Thermo Scientific™ Pierce es un disuccinimidilo glutarato, un entrecruzador homobifuncional sencillo basado en el grupo de éster N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a aminas.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en un formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad y la contaminación del reactivo a lo largo del tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetidos del vial. El formato permite el uso de vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
  • Grupos reactivos: éster NHS (ambos extremos)
  • Reactivo a: grupos aminos (aminas primarias)
  • No escindible
  • Insoluble en agua (disolver primero en DMF o DMSO)
  • Puede penetrar en la membrana, permitiendo el entrecruzamiento intracelular
  • Puede aumentar la eficiencia de entrecruzamiento en comparación con DSS en algunas aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Peso molecular 326.26
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 7,7 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el producto entre 2 y 8 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 x 1 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador