Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, formato No-Weigh™
Código de producto. 11836794 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836794 50 mg 50 miligramos
15859614 10 x 1 mg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11836794 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20593
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG is water-insoluble, homo-bifunctional N-hydroxysuccinimide ester (NHS-ester) crosslinker often used for conjugating radiolabeled ligands to cell-surface receptors.
El DSG Thermo Scientific™ Pierce es un disuccinimidilo glutarato, un entrecruzador homobifuncional sencillo basado en el grupo de éster N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a aminas.
Características destacadas:
  • Puede aumentar la eficiencia de entrecruzamiento en comparación con DSS en algunas aplicaciones
  • Grupos reactivos: Éster NHS (homofuncional)
  • Reactiva a: grupos amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Peso molecular 326.26
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 7,7 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador