Learn More
Thermo Scientific™ Solución DNasa I (2500 U/ml)
Código de producto. 10700595 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10700595 0,5 ml 0.50 ml
1 options
Código de producto. 10700595 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90083
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejore la eficacia de la extracción de proteínas gracias a este polipéptido glicosilado que disocia el ADN monocatenario y bicatenario en lisados de células.
Elimine el ADN no deseado de los lisados celulares para mejorar la eficacia de la extracción de las proteínas con Thermo Scientific™ DNasa I.
La desoxirribonucleasa I (ADNasa I) es un polipéptido glicosilado único que degrada el ADN mono y bicatenario no deseado. Las enzimas escinden el ADN en fragmentos de fosfodinucleótido de 5' y fragmentos pequeños de oligonucleótido. La ADNasa se agrega con frecuencia a los reactivos de lisis celulares para eliminar la viscosidad que genera el contenido del ADN en los lisados de células bacterianas o para eliminar las plantillas de ADN de los ARN producidos por la transcripción in vitro. Se ofrecen dos grados de ADNasa: uno que es suficiente para las aplicaciones con proteínas y otro que resulta útil para cualquier aplicación que requiera la digestión del ADN, en la que es crucial evitar dañar el ARN.
Características destacadas:
  • Degrada y elimina el ADN no deseado de las muestras.
  • Divide tanto el ADN monocatenario como el bicatenario.
  • Compatible con reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce
  • Reduce la viscosidad de los lisados celulares bacterianos (extractos de proteínas) para facilitar las labores de pipeteo.
  • Se suministra como 50 % de glicerol en 10 mM de Tris-HCl a pH 7,5, 10 mM de CaCl2, 10 mM de MgCl2
  • Disponible en dos cómodos formatos: Eficacia demostrada mediante RNasa en cuanto a la protección del ARN (n.º de referencia 89835) y la extracción de proteínas (n.º de referencia 90083)
Recomendada para:
Eliminación de viscosidad causada por ADN en lisados celulares de proteínas; eliminación de plantillas de ADN procedentes de ARN producidos por transcripción in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución DNase I
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20°C
Formulario Líquido
Enzima ADNasa
Cantidad 0,5 ml