Descripción
Realice un recubrimiento eficaz de la superficie de ADN de microplacas y tubos de micromuestreo con la solución de recubrimiento de ADN Thermo Scientific™ Pierce.
Esta solución sencilla proporciona las condiciones adecuadas para promover la adsorción pasiva de ADN purificado en superficies de poliestireno, como las de las microplacas de tipo ELISA estándar. El ADN se recubre de forma no covalente por toda su longitud, permitiendo su detección con ciertos métodos de hibridación. Se deben validar empíricamente técnicas particulares de sondeo para determinar la compatibilidad.
Características destacadas:
- Ya no son necesarias las incubaciones nocturnas ni calentar microplacas y esperar
- Favorece una inmovilización eficaz (por absorción) de ADN en pocillos de microplaca (poliestireno)
- El ADN objetivo recubierto permite velocidad y flexibilidad a la hora de realizar sondeos por hibridación y de otras formas
- El ADN recubierto en superficies de plástico se estabiliza lo suficiente como para permitir almacenamiento durante meses antes de su uso
- La solución se ha esterilizado en autoclave para desactivar la ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de inmunoensayo, tampón de hibridación |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | Solución de recubrimiento de ADN Pierce |
| Formulación | Solución tamponada exclusiva |
| Tipo de producto | Solución de revestimiento de ADN |
| Cantidad | 100 mL |