Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Código de producto. 10036813 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10036813 20 reacciones 1 SET
1 options
Código de producto. 10036813 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89818
 Artículo restringido
En stock
Cebadores de ADN monocatenario de biotinilato para EMSA no radioactiva y otros métodos de detección de ácidos nucleicos.
El kit de etiquetado de ADN con extremo de 3' biotina Thermo Scientific™ Pierce está destinado a etiquetar cebadores de ADN monocatenarios con biotina para usarlos en ensayos de cambio de movilidad electroforética (EMSA) no radioactivos y otros métodos de detección de ácidos nucleicos.
TdT muestra una preferencia de sustrato de ADN monocatenario, pero etiquetará ADN dúplex con salientes de 3' y dúplex romos, aunque con una menor eficiencia. El kit de etiquetado de ADN con extremo de 3' biotina se ha optimizado para incorporar 1-3 ribonucleótidos biotinilados (biotina-11-UTP) en el extremo de 3' de los filamentos de ADN. Esta estrategia de etiquetado tiene la ventaja de localizar la biotina en el extremo 3' de la sonda, donde será menos probable que interfiera con la hibridación o la unión de proteínas específica de secuencia. Las sondas de ADN etiquetadas con biotina pueden utilizarse para facilitar la detección no isotópica en una variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen los ensayos electroforéticos de cambio de movilidad (EMSA), Northern o Southern blots, las hibridaciones de colonias o las hibridaciones in situ.
Características destacadas:
  • El etiquetado no isotópico elimina la molestia de los materiales radiactivos peligrosos o los residuos difíciles de desechar
  • 1-3 ribonucleótidos biotinilados en el extremo de 3' de las hebras de ADN para reducir la interferencia con la hibridación o la unión de proteínas específica de secuencia
  • Las sondas etiquetadas con biotina permanecen estables durante más de un año
  • El procedimiento de etiquetado de 30 minutos es rápido y eficiente
Incluye:
1 ml de tampón de reacción 5 X TdT, 50 μl de desoxinucleotidil transferasa terminal, 100 microlitros de biotina-11-dUTP, 140 μl de oligocontrol sin etiquetar, 40 μl de oligocontrol Biotina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 20 reacciones de etiquetado (cada una con 5 pmol de ADN)
• 1 ml de tampón de reacción 5X TdT (- 20 °C)
• 5 μl de desoxinucleotidil transferasa terminal (- 20 °C)
• 1 μl de biotina-11-UTP (≤4 °C)
• 14 μl de oligonucleótido de control sin etiquetar (- 20 °C)
• 4 μl de biotina-oligonucleótido de control (- 20 °C)
Formato Kit
Labeling Target ADN
N.º de reacciones 20
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Kit de etiquetado de ADN
Cantidad 20 reacciones
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride,hexahydrate