Learn More
Thermo Scientific™ DMS (dimethyl suberimidate)
Permite entrecruzar aminas con dimetil suberimidato (CAS 34490-86-3), un compuesto de grupos imidoésteres en cualquier extremo de un brazo espaciador de 8 átomos permeable a la membrana.
Marca: Thermo Scientific™ 20700
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
El DMS Thermo Scientific™ Pierce es dimetil suberimidato, un entrecruzador permeable a la membrana que contiene un grupo de imidoésteres reactivos a la amina en cada extremo de un brazo espaciador de 8 átomos.
Características destacadas:
- Soluble en agua
- Reacción rápida con aminas a valores de pH alcalino (pH de 8 a 10)
- El enlace de amidina retiene el carácter de carga neta de la proteína
- Reversible a valores de pH altos
- Grupos reactivos: imidoéster (homobifuncional)
- Reactivo hacia: Grupos de aminos
Especificaciones
Amina-amina | |
DMS | |
No | |
Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Imidoéster | |
Polvo | |
Agua | |
Sí |
No | |
273.2 | |
11,0 Å | |
Sí | |
Pierce™ | |
Homobifuncionales | |
Medio (de 10 a 30 Å) | |
1 g | |
Estándar | |
Entrecruzador |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.