Learn More
Thermo Scientific™ DMP (dimetil pimelimidato)
Código de producto. 10740815 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10740815 1 g 1 g
10097093 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740815 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21667
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Entrecruce aminas con dimetil pimelimidato (CAS 58537-94-3); compuesto por grupos imidoésteres y un brazo espaciador de 7 átomos permeable a la membrana.
Thermo Scientific™ Pierce DMP es dimetil pimelimidato, un entrecruzador permeable a la membrana que contiene un grupo de imidoésteres reactivos a aminas en cada extremo de un brazo separador de 7 átomos.
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Reacción rápida con aminas a valores de pH alcalino (pH de 8 a 10)
  • El enlace de amidina retiene el carácter de carga neta de la proteína
  • Reversible a valores de pH altos
  • Grupos reactivos: imidoéster (homobifuncional)
  • Reactivo a: Grupos aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción DMP
Peso molecular 259.17
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 9,2 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Imidoéster
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador