Learn More
Thermo Scientific™ Columnas desechables Pierce™, 2 ml
Código de producto. 10066073 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 columns
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10066073 100 columns paquete de 100
1 options
Código de producto. 10066073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29920
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Columnas de goteo vacías (0,5-5 ml) con fritas y tapones para el envasado de resinas por afinidad o desalado para su uso en técnicas de purificación por flujo de gravedad.
Las columnas de plástico desechables Thermo Scientific™ Pierce son columnas vacías con fritas y tapones coincidentes para su uso en una variedad de técnicas de desalación o de afinidad a base de resinas.
Información adicional y pedidos en línea
Estos paquetes a granel de columnas vacías son unos dispositivos cómodos y económicos para envasar soportes de purificación por afinidad y resinas de desalación para procedimientos de flujo por gravedad. Se suministran en tres tamaños de columna adecuados para procedimientos que requieren un volumen de lecho de resina de 0,5 a 10 ml. Las columnas de plástico se suministran con pares a juego de discos de polietileno y tapones de polipropileno (superior e inferior). Las columnas resultan económicas para un solo uso y son lo bastante resistentes como para preparar y almacenar columnas para varios usos.
Características destacadas:
  • Para purificación por afinidad de flujo por gravedad de sobremesa y cromatografía de exclusión por tamaños
  • Se suministra completo con discos de polietileno porosos, tapones y tapas
  • Las columnas se pueden preempaquetar y almacenar hasta que sea necesario
  • Compatible con la mayoría de los tipos de eluyentes acuosos de tampón utilizados habitualmente en cromatografía
  • Se pueden acoplar embudos de plástico para expandir el depósito de tampón y aumentar los caudales
Incluye:
El paquete de muestra contiene dos columnas de cada uno de los tamaños disponibles (seis columnas en total), accesorios a juego para las columnas (discos y tapones) y un embudo (extensor del depósito de la columna)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Columnas desechables, 2 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Pierce
Cantidad 100 columns
Tipo Columna desechable
Formato Columna de flujo por gravedad
Tipo de columna Columna vacía, filtro de polietileno
Capacidad (métrico) 2 mL