Learn More
Thermo Scientific™ Dimetilsulfóxido (DMSO) Pierce™, grado de secuenciación
Código de producto. 10156644 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
950 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10156644 950 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10156644 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS20688
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una preparación de DMSO de grado de secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC y espectrometría de masas.
El dimetilsulfóxido (DMSO) Thermo Scientific™ Pierce™ es una preparación de grado de secuenciación de alta pureza para su uso en analizadores de aminoácidos tradicionales y otras aplicaciones de alto volumen.
Este dimetilsulfóxido de grado de secuenciación es un DMSO puro a > 99,5 % y constituye una excelente opción para aplicaciones de proteínas y péptidos que requieren disolvente miscible con agua. La prueba de pureza garantiza que la preparación no contenga aminas. Este DMSO se envasa en frascos de vidrio ámbar con disolvente y se sella con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Riesgos Inflamable
Nombre del elemento Dimetilsulfóxido (DMSO)
Almacenamiento Temperatura ambiente
Formulario Líquido
Cantidad 950 ml
Formulación 99,5 % Dimetilsulfóxido
Línea de productos Pierce
Para utilizar con LC-MS
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.