Learn More
Thermo Scientific™ Dimetilsulfóxido (DMSO) Pierce™, calidad para secuenciación
Código de producto. 10127403 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
950 mL
Tamaño de la unidad:
950 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10127403 950 mL 950 ml
1 options
Código de producto. 10127403 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20688
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Preparado de grado de secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC y espectrometría de masas.
El dimetilsulfóxido (DMSO) Thermo Scientific™ Pierce es un preparado de grado de secuenciación con propiedades de alta pureza y absortividad uniforme para su uso en métodos de HPLC y espectrometría de masas.
Preparado de grado de secuenciación de alta pureza para su uso en analizadores de aminoácidos tradicionales y otras aplicaciones de alto volumen.
Este dimetilsulfóxido de grado de secuenciación es un DMSO con >99,5 % de pureza. Los económicos frascos de 950 ml son una excelente opción para aplicaciones de proteínas y péptidos que requieren grandes volúmenes de disolvente miscible en agua. Los frascos de 50 ml resultan cómodos y minimizan los residuos para pequeños volúmenes de disolución y reacción. La prueba de pureza garantiza que la preparación no contenga aminas. La formulación se desarrolló originalmente para aplicaciones de secuenciación de péptidos con analizadores de aminoácidos, que requerían disolventes de alta pureza y precios asequibles. Este DMSO se envasa en frascos de vidrio ámbar con disolvente y se sella con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
  • Disolvente de alta pureza (bajo nivel de aminas) para diversas aplicaciones de proteínas, péptidos y aminoácidos
  • Envasado en frascos de vidrio ámbar con disolvente y sellado con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE
  • Adecuado para la detección de HPLC, aunque no se ha probado específicamente para una baja absorbancia UV
Detalles del producto:
  • Propiedades generales de DMSO.
  • Nombres alternativos: Metilsulfinilmetano, metilsulfóxido
  • Fórmula molecular: C2H6SO
  • Peso molecular: 78,13
  • Densidad: 1.101g/mL
  • Número de CAS: 67-68-5
El DMSO Pierce de grado de secuenciación está especialmente purificado y probado según las especificaciones más exigentes para garantizar la integridad de los datos, maximizar la sensibilidad de los ensayos y prolongar la vida útil de los equipos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del elemento Dimetilsulfóxido (DMSO)
Cantidad 950 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Disolvente (puro)
Línea de productos Pierce
Para utilizar con Secuenciación y cromatografía líquida