Learn More
Thermo Scientific™ DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride)
Código de producto. 10374168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
10374168 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10374168 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62247
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Colorante de diamidino-2-fenilindol (DAPI) altamente puro para la tinción fluorescente de núcleos y contenido de ADN en técnicas de captación de imágenes de células fijas.
Las contratinciones nucleares Thermo Scientific™ Pierce DAPI contienen formas de alta pureza del colorante de diamidino-2-fenilindol para la tinción fluorescente de células fijas de núcleos y contenido de ADN para las técnicas de adquisición de imágenes celulares.
Como contratinción en la adquisición de imágenes fluorescentes, DAPI es compatible con anticuerpos y otras sondas etiquetadas con colorantes de fluoresceína y rodamina, así como con los flúores Thermo Scientific DyLight™. DAPI tiene mayor fotoestabilidad que los tintes Hoechst, aunque Hoechst 33342 se puede utilizar para la adquisición de imágenes de células vivas, mientras que el uso de DAPI se reduce a las células fijas. DAPI se ofrece en forma de solución acuosa y sólido en polvo.
Características destacadas:
  • Detección de núcleos: se une específica y cuantitativamente al ADN para facilitar la detección específica de núcleos y el contenido de ADN en imágenes de fluorescencia
  • Fluorescente: produce un producto fluorescente azul que permite la medición con microscopios y sistemas de captura de imágenes de fluorescencia (excitación a 341 nm, emisión a 452 nm)
  • Células fijas: especialmente para usar con células fijas en lugar de muestras de células vivas
  • La contratinción compatible: proporciona una contratinción efectiva junto con fluoresceína y otras sondas fluorescentes, como los flúores Thermo Scientific DyLight
Recomendada para:
Análisis de ADN en solución; diagnóstico de infección micoplasmática de cultivos celulares; medición del contenido nuclear y clasificación de cromosomas en citometría de flujo; evaluación de la apoptosis; detección de núcleos y ADN organular en procedimientos de hibridación inmunofluorescente e in situ; sustitución del bromuro de etidio para la tinción de ADN en gel de agarosa; contratinción de núcleos en métodos histoquímicos cuando se han utilizado anticuerpos fluorescentes rojos para detectar objetivos específicos; los informes también indican que DAPI se unirá a polifosfatos y otros polianiones, sulfato de dextrano y SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 360 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de células
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido
Cantidad 10 mg
Método de detección Fluorescente
Descripción DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol, dihidrocloruro)
Emisión 460 nm
Línea de productos Pierce
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto DAPI
SubCellular Localization Nucleus