Descripción
La D-luciferina Thermo Scientific™ Pierce se sintetiza y fabrica para garantizar un alto rendimiento a un bajo coste, y el indicador también se prueba mediante HPLC para garantizar una quiralidad y actividad adecuadas.
Somos el único proveedor que realiza pruebas de cromatografía de líquidos de alto rendimiento quiral (HPLC) para garantizar que el producto no solo sea puro sino que también esté en forma activa. Nuestra D-luciferina supera a la competencia en muchos aspectos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C o menos. |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes |
| Tipo de producto | D-luciferina, sal monosódica |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 100 mg |
| Forma salina | Sal monosódica |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Sustrato de luciferasa |