Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Galactose Agarose
Código de producto. 11816774 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11816774 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11816774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20372
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Permite unir y purificar por afinidad lectinas, galactosidasas y otras moléculas de unión a galactosa utilizando esta resina de agarosa en gránulos con thio-alfa-D-galactosa inmovilizada.
La agarosa D-galactosa Thermo Scientific™ Pierce permite la purificación de lectinas, galactosidasas y otras moléculas de unión a galactosa.
La D-galactosa inmovilizada es una resina de afinidad de agarosa granulada que permite la purificación de aglutinas, lectinas, toxinas y otras proteínas de unión a galactosa, proteínas de unión a N-acetilgalactosamina o proteínas de unión a carbohidratos. Este método de purificación es más suave y/o más específico que algunos de los otros métodos y permite recuperar las proteínas de tal forma que conservan su actividad para aplicaciones posteriores.
Características destacadas:
  • Ligando: thio-alfa-D-galactosa
  • Sinónimos: thio-alfa-gal, thio-gal
  • Soporte: agarosa granulada al 6 % entrecruzada
  • Capacidad de unión: superior a 20 mg de jacalina por mililitro de resina asentada
  • Formato: 50 % de resina mezclada en 0,02 % de azida sódica
Recomendada para:
Purificación de alfa-galactosidasa A humana; purificación de lectina tipo C; purificación de enterotoxina termolábil de E. coli; purificación de toxina del cólera (CT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 mL
Objetivo Lectina
Tipo Agarosa
Fase estacionaria D-galactosa
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad (métrico) ≥20 mg Jacalin per mL of Settled Resin