Learn More
Thermo Scientific™ Cisteína-HCl Pierce™
Código de producto. 11889350 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11889350 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11889350 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44889
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Produzca patrones de ensayo de sulfhidrilos o realice experimentos de replegado de proteínas utilizando este clorhidrato de cisteína pura y cristalina (Cis-HCl).
La cisteína-HCl Thermo Scientific™ Pierce es una sal de clorhidrato de cisteína cristalina purificada (MW 175,6) que resulta útil como patrón de sulfhidrilo en ensayos con el reactivo de Ellman o como aditivo en experimentos de replegado proteico.
La cisteína-HCl Thermo Scientific™ Pierce es una sal de clorhidrato de cisteína cristalina purificada (MW 175,6) que resulta útil como patrón de sulfhidrilo en ensayos con el reactivo de Ellman o como aditivo en experimentos de replegado proteico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 25 °C.
Línea de productos Pierce
Formulario Sólido
Cantidad 5 g
Tipo de producto Clorhidrato de cisteína
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Cysteine-HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine