Learn More
Thermo Scientific™ Metaperiodato de sodio Pierce™
Código de producto. 11886784 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11886784 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11886784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20504
Permite oxidar suavemente los azúcares de carbohidratos de glicoproteína y crear aldehídos reactivos (carbonilos) para llevar a cabo entrecruzamientos e inmovilizaciones mediante NaIO4 (CAS 7790-28-5).
El metaperiodato de sodio Thermo Scientific™ Pierce es un agente oxidante suave que escinde de forma eficaz los cis-diols en los azúcares de carbohidratos para crear aldehídos reactivos, lo que ofrece múltiples posibilidades de uso relacionadas con el estudio y la detección de glicoproteínas.
Características destacadas:
  • Capaz de la oxidación de cis-diols a aldehídos
  • Grado de reactivo ACS
  • Blanco, cristalino, de flujo libre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, almacenar a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Grupo de aldehídos
Tipo de etiqueta Grupos conjugados
Línea de productos Pierce
Formulario Polvo
Cantidad 25 g
Tipo de producto Metaperiodato sódico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM META-PERIODATE (A.C.S.)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.