Learn More
Thermo Scientific™ Kit de IP/Co-IP magnético Pierce™ Crosslink
Código de producto. 11336012 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336012 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 11336012 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88805
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Inmunoprecipitar proteínas diana sin contaminación de anticuerpos mediante el entrecruzamiento de anticuerpos IP con partículas magnéticas de proteína A/G.
El kit IP/Co-IP magnético entrecruzado Thermo Scientific Pierce utiliza química de entrecruzamiento para inmovilizar covalentemente anticuerpos IP en gránulos magnéticos de proteína A/G de calidad superior para una inmunoprecipitación y una coinmunoprecipitación eficaces.
Debido a que este procedimiento de IP magnética implica la unión covalente del anticuerpo específico utilizado para la inmunoprecipitación, las proteínas diana o los complejos de proteínas co-IP pueden eluir y analizarse sin fragmentos de anticuerpos porque el anticuerpo permanece fijado a las partículas. El kit contiene un protocolo optimizado y todos los tampones y reactivos necesarios para lograr una inmunoprecipitación (IP) de alta producción o coinmunoprecipitación (co-IP) con anticuerpos que se unen a la proteína A/G y que emplean herramientas de separación magnéticas automáticas o manuales.
Características destacadas:
  • IP libre de anticuerpos: el anticuerpo se une irreversiblemente a los gránulos magnéticos, lo que resulta en una coelución insignificante de anticuerpos intactos o cadenas pesadas y ligeras con el antígeno purificado
  • Cómodo: el kit IP/Co-IP contiene gránulos magnéticos y todos los tampones esenciales para una inmunoprecipitación óptima
  • Rápido: entrecruzamiento completo e inmunoprecipitación en menos de tres horas
  • Eficaz: inmunoprecipitado con la mitad del volumen recomendado de partículas magnéticas en comparación con otras partículas magnéticas
  • Compatible: los gránulos magnéticos, junto con la proteína A/G recombinante, garantizan la compatibilidad con la mayoría de los anticuerpos primarios, ya sean de ratón o de conejo
  • Escalable: use solo la cantidad de anticuerpo necesaria para un solo experimento de IP o para preparar una mayor cantidad de gránulos magnéticos de anticuerpo entrecruzado para múltiples experimentos
Incluye:
Partículas magnéticas de proteína A/G Pierce, entrecruzador DSS y tampón de acoplamiento, tampón de lisis/lavado, tampón de elución, tampón de neutralización y tampón de carga de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulación Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 40 reacciones de IP con 25 µl de gránulos
• Gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce, 1 ml
• Tampón de lisis/lavado para IP, 2 x 50 ml
• Tampón de acoplamiento (20X), 25 ml
• Entrecruzadores DSS, 8 x 2 mg
• Tampón de muestra de marcador de carril (5X), 5 ml
• Tampón de elución, 25 ml
• Tampón neutralizante (5X), 1 ml
•Tampón de muestras de marcadores (5X), 5 ml
Almacenar a 4 °C. Almacenar DSS desecado a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex, soporte magnético
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit IP/Co-IP
Suficiente para 40 reacciones
Formato Kit
Capacidad (métrico) 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride