Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crosslink IP Kit
Código de producto. 10520015 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10520015 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10520015 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26147
Kit de reactivos y protocolo para entrecruzamiento de anticuerpos IP con proteína A/G-agarosa para permitir la inmunoprecipitación de antígenos sin contaminación de anticuerpos.
El kit de IP entrecruzado Thermo Scientific™ Pierce es una adaptación de los protocolos de inmunoprecipitación tradicionales que permite la recuperación de antígenos sin contaminación por anticuerpos ni co-elución.
Este kit de inmunoprecipitación amplía la funcionalidad de los métodos de inmunoprecipitación (IP) tradicionales añadiendo tecnología de entrecruzamiento y manejo de muestras mediante columnas de centrifugado para microcentrífuga al procedimiento. Las principales ventajas de estas características son la capacidad para purificar la proteína diana sin contaminación por el anticuerpo y la capacidad para lavar y separar más eficazmente muestras de resina de agarosa granulada.
El kit de IP de entrecruzamiento Pierce implica capturar el anticuerpo de IP en resina de proteína A/G-agarosa e inmovilizarlo de forma covalente en el soporte mediante el entrecruzamiento con disuccinimidil suberato (DSS). A continuación, la resina de anticuerpo se incuba con la muestra que contiene el antígeno de proteína de interés, permitiendo que se forme el complejo de anticuerpo:antígeno. Después del lavado para eliminar componentes no unidos (presumiblemente no deseados) de la muestra, el antígeno se recupera disociándolo del anticuerpo con el tampón de elución incluido en el kit. Todo el procedimiento se realiza en un vaso de giro de microcentrífuga, permitiendo que las soluciones se separen completamente de la resina de agarosa con una breve centrifugación. Con este procedimiento solo se eluye el antígeno, por lo que puede ser identificado y analizado después sin interferencias de fragmentos de anticuerpo. Además, la resina de anticuerpos se puede reutilizar para realizar rondas adicionales de inmunoprecipitación.
Características destacadas:
  • Elimina la contaminación de anticuerpos: el anticuerpo se une de forma irreversible a los gránulos de agarosa, de forma que se minimiza la coelución de cadenas ligeras y pesadas con la proteína purificada
  • Escalabilidad sencilla y eficiente: utilice solamente la cantidad de anticuerpos necesaria para un único experimento de IP (por ejemplo, 5 μg) o inmovilice hasta 200 μg de anticuerpo para preparar una mayor cantidad de resina de afinidad IP lista para usar para muchos experimentos
  • Fiabilidad de los ensayos y manipulación de muestras: las columnas de centrifugación Pierce eliminan la pérdida de resinas y ofrecen una separación de soluciones más eficaz que los métodos de IP tradicionales que únicamente emplean tubos de microcentrífugas
  • Resina de afinidad de anticuerpos preparada reutilizable: el anticuerpo se inmoviliza covalentemente y normalmente no se inactiva por el procedimiento de elución moderado, por lo que a menudo la resina se puede utilizar varias veces
  • Kits completos: el paquete incluye reactivos suficientes y columnas de centrifugación suficientes para realizar al menos 50 inmovilizaciones de anticuerpos y experimentos IP
Incluye:
Agarosa de proteína A/G Pierce Plus, resina de agarosa de control, DSS como entrecruzador, tampón de acoplamiento, tampón de lisis/lavado para IP, tampón de acondicionamiento, solución salina tamponada con Tris, tampón de elución, tampón de carga de muestras, columnas de centrifugado y tubos de recogida
Recomendada para:
Inmunoprecipitación seguida de electroforesis y escisión de la proteína por espectrometría de masas o análisis de identificación por secuenciación; Inmunoprecipitación y análisis SDS-PAGE de una proteína diana cuyo peso molecular es similar al fragmento del anticuerpo de la cadena pesada o ligera; Inmunoprecipitación de proteínas diana para el análisis posterior con métodos no desnaturalizantes (es decir, métodos sin intervención de SDS-PAGE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Para preparar y realizar al menos 50 reacciones de IP con 10 µl de resina en cada una
• Proteína A/G Plus-agarosa, 0,55 ml
• Entrecruzadores DSS, 8 x 2 mg
• Tampón de acoplamiento (20X), 25 ml
• Tampón de lisis/lavado IP, 2 x 50 ml
• Tampón de acondicionamiento (100X), 5 ml
• Solución salina tamponada con Tris (20X), 25 ml
• Tampón de elución, 50 ml
• Tampón de muestras de marcadores para carriles (5X), 5 ml
• Resina de agarosa de control, 2 ml
• Tubos de recogida y columnas de centrifugación
Almacenar a 4 °C. Almacenar DSS desecado a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit IP
Suficiente para 50 reacciones
Formato Kit
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Crosslink IP Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Sodium chloride, TRIS Base