Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates
Código de producto. 10083883 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Método de detección:
Colorimétrico
Fluorescencia
Quimioluminiscencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato Método de detección unitSize
10083883 Negro Estándar Fluorescencia paquete de 5
10388593 Transparente Placa de tiras Colorimétrico paquete de 5
10034413 Transparente Estándar Colorimétrico paquete de 5
10257623 Blanco Estándar Quimioluminiscencia paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10083883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15148
Las placas de alta capacidad de unión (HBC) recubiertas de cobre Thermo Scientific Pierce utilizan un proceso de recubrimiento exclusivo para aumentar la cantidad de proteína marcada con histidina que se unirá a la superficie de la placa.
Estas placas recubiertas de cobre Pierce son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión a los metales, como el cobre. Aunque el cobre es menos discriminatorio en su especificidad de unión que el níquel, la mayor capacidad de unión de estas placas es ideal para aplicaciones de cribado de alto rendimiento que necesitan una sensibilidad mejorada y un mayor rango dinámico.
Las placas de alta capacidad de unión (HBC) recubiertas de cobre Thermo Scientific Pierce utilizan un proceso de recubrimiento exclusivo para aumentar la cantidad de proteína marcada con histidina que se unirá a la superficie de la placa.
Las características de las placas de alta capacidad de unión recubiertas de cobre incluyen:
• Proteínas cuantitativas previamente indetectables marcadas con histidina
• Rango dinámico más amplio con una capacidad cuatro veces mayor que la placa recubierta de quelato de níquel normal
• El quelato de cobre proporciona una mayor capacidad de unión que el níquel
• El límite de detección es de 0,1 pg de proteína de fusión marcada con polihistidina por pocillo
• Prebloqueadas para la máxima comodidad
Nota: Las placas recubiertas de cobre se utilizan con proteínas purificadas marcadas con His. Los lisados celulares típicos contienen proteínas no marcadas con His que pueden unirse al cobre, lo que puede reducir la capacidad de unión y las relaciones señal-ruido. Para lisados celulares, utilice placas recubiertas de níquel Thermo Scientific Pierce.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Alta capacidad, afinidad
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Almacénelas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, guarde las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante a 4 °C.
Método de detección Fluorescencia
Envase 5 placas
Línea de productos Pierce
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Cobre divalente, quelato metálico
Bloqueo de placas Tampón Blocker™ BSA
Cantidad 5 plates