Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Controlled Protein-Protein Crosslinking Kit
Código de producto. 10495135 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
10495135 1 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10495135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23456
Conjugue químicamente dos proteínas purificadas (anticuerpos, enzimas, portadores, etc.) utilizando el entrecruzador sulfo-SMCC, un kit completo con reactivos de modificación y tampones.
El kit de entrecruzamiento de proteínas controlado Thermo Scientific™ Pierce contiene entrecruzadores esenciales, reactivos de modificación y tampones para la conjugación de anticuerpos, enzimas y otras proteínas purificadas necesarias como sondas.
El kit proporciona un entrecruzador Sulfo-SMCC para la conjugación de amina a sulfhidrilo y reactivo de modificación SATA para la adición específica de sulfhidrilo. La estrategia de entrecruzamiento permite que dos proteínas purificadas, como un anticuerpo y una enzima marcadora, se conjuguen de forma controlada en dos pasos. También se incluyen componentes suplementarios, tampones y columnas que contribuyen a la creación exitosa de un conjugado útil a través de cualquiera de los protocolos específicos.
Características destacadas:
  • Sulfo-SMCC: entrecruzador de alta calidad que conjuga aminas primarias de la proteína 1 a grupos sulfhidrilo de proteína 2
  • SATA o 2-MEA: estos reactivos de modificación proporcionan dos opciones para la creación de grupos de sulfhidrilo disponibles en la proteína 2 (generalmente un anticuerpo)
  • Reactivo de Ellman: proporciona un medio de monitorización y evaluación de la eficacia de la reacción final
  • Completo: incluye reactivos clave, así como tampones, columnas de desalado y reactivos de modificación complementaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Kit de entrecruzamiento de proteínas controlado
Peso molecular 436.37
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,6 Å
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Una conjugación con dos proteínas purificadas (hasta 5 mg cada una)
• Agente de entrecruzamiento Sulfo-SMCC, 2 mg
• Tampón de activación/conversación (10x), 20 ml
• Paquetes PBS (cada uno hace 500 ml), 2 paquetes
• 2-Mercaptoetilamina-HCl, 6 mg
• Reductante inmovilizado, 0,2 ml
• SATA, 2 mg
• Dimetilformamida (DMF), 1 ml
• Hidroxilamina-HCI, 5 ml
• Columnas de desalado de dextrano, 2 x 10 ml
• Prolongador de columna, 2 cada uno
• Cisteína-HCl, 20 mg
• Reactivo de Ellman, 2 mg
Almacenar a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster Sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Kit
Cantidad 1 reacciones
Solubilidad Agua
Formato Kit
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador