Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Conjugate Purification Kit
Código de producto. 10519103 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10519103 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10519103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44920
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Purifique con facilidad los anticuerpos conjugados con enzimas de la peroxidasa de rábano (HRP) o la fosfatasa alcalina (AP) que no han reaccionado después del etiquetado.
El kit de purificación de conjugados Thermo Scientific™ Pierce es un exclusivo sistema de cromatografía de afinidad para purificar anticuerpos conjugados con peroxidasa de rábano (HRP) o fosfatasa alcalina (AP) de una enzima que no ha reaccionado después del etiquetado.
El ligando de quelato metálico de la columna se une a los conjugados de la enzima mientras permite el paso de la enzima libre.
Características destacadas:
  • Fondo reducido para blotting y ELISA
  • Se necesitan menos lavados para eliminar el fondo
  • Mayor sensibilidad del sistema de ensayo con un reactivo más activo
  • Mejora de la relación señal/ruido del conjugado
Incluye:
Columna de ácido iminodiacético inmovilizado, 1 × 2 ml; columna de desalinización de poliacrilamida, 1 × 10 ml; tampón activador de columna FreeZyme, 25 ml; tampón de elución FreeZyme, 35 ml; paquete de solución salina tamponada con Tris BupH™, dos por paquete; paquete de solución salina tamponada con fosfato BupH, uno por paquete; solución de conservación de actividad, 1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de conjugado
Cantidad 1 kit
Suficiente para 10 purificaciones, cada una de 0,5 a 50 mg de anticuerpos conjugados con enzimas
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 purificaciones, cada una de 0,5 a 50 mg de anticuerpos conjugados con enzimas
  • Columna de agarosa IDA, 2 ml, 1 columna
  • Columna de desalado de poliacrilamida, 10 ml, 1 columna
  • Tampón activador de columna, 25 ml
  • Tampón de elución, 35 ml
  • Packs TBS (cada uno produce 500 ml), 2 packs
  • Pack PBS (produce 500 ml), 1 pack
  • Solución de conservación de actividad, 1 ml
    Almacenar el kit a 4 °C.
  • Escala de etiquetado De 0,5 a 3 mg
    Línea de productos Pierce
    Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
    Labeling Target IgG