Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Protein Assay Preparation Reagent Kit
Código de producto. 11861345 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11861345 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11861345 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23215
 Artículo restringido
En stock
Reactivos de precipitación para eliminar sustancias interferentes de muestras de ensayos de proteínas para hacerlos compatibles con los ensayos BCA y Coomassie-Bradford.
El conjunto de preparación para ensayos de proteínas Thermo Scientific™ Compat-Able elimina las sustancias interferentes de las muestras de ensayos de proteínas para que sean compatibles con los ensayos BCA y Bradford.
Los reactivos Compat-Able eliminan las sales, detergentes, agentes reductores y otras sustancias de las muestras de proteínas para eliminar las interferencias con los ensayos de proteínas. El protocolo precipita selectivamente toda la proteína, permitiendo así que los componentes no proteicos se puedan decantar y eliminar fácilmente. La proteína purificada y precipitada se vuelve a disolver en agua, lo que la prepara para la determinación exacta de la concentración de proteínas mediante patrones de métodos de ensayo de proteínas. El procedimiento se lleva a cabo en menos de 10 minutos con solo unos pocos pasos sencillos. El conjunto de preparación Compat-Able está disponible de forma individual o, para mayor comodidad, con el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce BCA o el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus.
Características destacadas:
  • Eliminar incompatibilidades: elimina casi cualquier sustancia que interfiera con los ensayos de proteínas colorimétricas: sales, detergentes, desnaturalizantes, agentes reductores e incluso tampón de muestra IEF
  • Rápido y sencillo: prepare muestras en menos de 10 minutos con cuatro sencillos pasos
  • Práctico: el juego de reactivos es más fácil de usar que los reactivos caseros de precipitación con TCA o acetona, lo que produce resultados más consistentes
  • Escalable: el método de microcentrífuga se puede escalar fácilmente a volúmenes de tubo de centrífuga más grande para necesidades especiales
  • Validado: está probado y se ofrece junto con los kits de ensayo de proteínas Coomassie Plus y BCA; el protocolo integra procedimientos de control y normalización
Incluye:
El juego contiene dos reactivos embotellados (reactivo 1 y reactivo 2); los kits completos contienen el juego de reactivos más los componentes del ensayo de proteínas correspondiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit contiene suficientes reactivos para tratar previamente hasta 500 muestras
• 250 ml de reactivo de preparación para ensayos de proteínas Compat-Able 1
• 250 ml de reactivo de preparación del ensayo de proteínas Compat-Able 2
Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Conjunto de reactivos para la preparación del ensayo de proteínas Compat-Able
ensayo Ensayo de BCA o de Bradford
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Compat-Able
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de incompatibilidades
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Compat-Able Protein Assay Preparation Reagent Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid