Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ BCA Protein Assay Kit
Código de producto. 10688484 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 set
10688484 1 l 1 set
1 options
Código de producto. 10688484 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23229
Reactivos de precipitación para eliminar sustancias interferentes de muestras de ensayos de proteínas para hacerlos compatibles con los ensayos BCA y Coomassie-Bradford.
El conjunto de preparación para ensayos de proteínas Thermo Scientific™ Compat-Able elimina las sustancias interferentes de las muestras de ensayos de proteínas para que sean compatibles con los ensayos BCA y Bradford.
Los reactivos Compat-Able eliminan las sales, detergentes, agentes reductores y otras sustancias de las muestras de proteínas para eliminar las interferencias con los ensayos de proteínas. El protocolo precipita selectivamente toda la proteína, permitiendo así que los componentes no proteicos se puedan decantar y eliminar fácilmente. La proteína purificada y precipitada se vuelve a disolver en agua, lo que la prepara para la determinación exacta de la concentración de proteínas mediante patrones de métodos de ensayo de proteínas. El procedimiento se lleva a cabo en menos de 10 minutos con solo unos pocos pasos sencillos. El conjunto de preparación Compat-Able está disponible de forma individual o, para mayor comodidad, con el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce BCA o el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Pierce Coomassie Plus.
Características destacadas:
  • Eliminar incompatibilidades: elimina casi cualquier sustancia que interfiera con los ensayos de proteínas colorimétricas: sales, detergentes, desnaturalizantes, agentes reductores e incluso tampón de muestra IEF
  • Rápido y sencillo: prepare muestras en menos de 10 minutos con cuatro sencillos pasos
  • Práctico: el juego de reactivos es más fácil de usar que los reactivos caseros de precipitación con TCA o acetona, lo que produce resultados más consistentes
  • Escalable: el método de microcentrífuga se puede escalar fácilmente a volúmenes de tubo de centrífuga más grande para necesidades especiales
  • Validado: está probado y se ofrece junto con los kits de ensayo de proteínas Coomassie Plus y BCA; el protocolo integra procedimientos de control y normalización
Incluye:
El juego contiene dos reactivos embotellados (reactivo 1 y reactivo 2); los kits completos contienen el juego de reactivos más los componentes del ensayo de proteínas correspondiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Tratamiento de hasta 500 muestras de análisis de proteínas y realización de 250 ensayos de tubos o 2500 ensayos de microplacas
• Reactivo Compat-Able 1, 250 ml
• Reactivo Compat-Able 2, 250 ml
• Reactivo BCA A, 500 ml
• Reactivo BCA B, 25 ml
• Ampollas de patrón de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Descripción Kits de ensayos de proteínas BCA Compat-Able
ensayo Ensayo de BCA
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Compat-Able
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 250 ensayos en tubo o 2500 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Absorbencia, detección basada en solución, eliminación de incompatibilidades
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 1 l