Learn More
Thermo Scientific™ Kit de co-inmunoprecipitación Pierce™
Código de producto. 10412135 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10412135 1 kit 1 PCS
1 options
Código de producto. 10412135 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26149
Inmovilice covalentemente los anticuerpos IP y realice ensayos de co-IP en los que los complejos de proteínas diana se inmunoprecipitan sin contaminación por anticuerpos.
El kit de coinmunoprecipitación Thermo Scientific™ Pierce proporciona todos los componentes necesarios para realizar un experimento de co-IP debidamente controlado y obtener productos purificados sin contaminación por anticuerpos.
El kit de coinmunoprecipitación (Co-IP) permite aislar complejos de proteínas nativas de un lisado o de cualquier otra mezcla compleja inmovilizando los anticuerpos purificados directamente sobre un soporte de agarosa. La co-IP es un enfoque común para el estudio de las interacciones proteicas que utiliza un anticuerpo para inmunoprecipitar el antígeno (proteína cebo) y coinmunoprecipitar cualquier proteína de interacción (proteínas presa). Los métodos de co-IP tradicionales que utilizan una proteína A o G producen una coelución de las cadenas ligeras y pesadas del anticuerpo que pueden comigrar con las bandas relevantes, lo que enmascararía unos resultados importantes. El kit de Co-IP Pierce resuelve este problema mediante el acoplamiento covalente de anticuerpos en una resina reactiva a aminas. El kit incluye tampones optimizados para la fijación y recuperación de proteínas y reactivos para realizar experimentos de control, así como tubos de recogida y columnas de centrifugación eficientes que acortan el protocolo y minimizan la manipulación y la mezcla.
Características destacadas:
  • Funciona con cualquier anticuerpo purificado: realice experimentos de coinmunoprecipitación con cualquier anticuerpo purificado con independencia de la especie o el tipo de inmunoglobulina (Ig) (IgY de pollo, IgE humana, IgG1 de ratón, IgM, etc.); sin dependencia de la unión de afinidad de proteína A y proteína G.
  • Sin interferencias de anticuerpos: el método de unión covalente y el sistema de elución sin reducción crean productos de co-IP puros sin contaminación por parte del anticuerpo de inmunoprecipitación (IP).
  • Gránulos de anticuerpos reutilizables: la inmovilización covalente de anticuerpos permite que la resina de IP preparada se reutilice, lo que ahorra anticuerpos costosos.
  • Kit completo: todos los reactivos para la inmovilización de anticuerpos y muchos experimentos de IP, incluidos tampones de lavado y de unión, un tampón de elución y prácticas columnas de centrifugación para microcentrífugas, lo que permite que la manipulación de la resina sea más sencilla y eficaz.
  • Gránulos de control incluidos: se suministran gránulos de agarosa no derivatizados para el uso como control negativo para la vinculación inespecífica.
  • Versátil: el método de co-IP es compatible con cualquier tampón de muestras de proteínas fisiológico (no desnaturalizante) que, a su vez, es compatible con el complejo de interacción de proteínas y anticuerpo-antígeno específico.
Incluye:
Resina de acoplamiento AminoLink Plus, tampón de acoplamiento, tampón de desactivación, solución de lavado, solución de cianoborohidruro de sodio, tampón de lisis/lavado de IP, tampón de acondicionamiento, solución salina tamponada con Tris, tampón de elución, tampón de muestra con marcador Lane, resina de agarosa de control, columnas de centrifugado y tubos de recogida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Para preparar y realizar 50 reacciones de co-IP con 25 µl de resina en cada una
• Resina de acoplamiento AminoLink Plus, 2 ml
• Tampón de acoplamiento (20x), 25 ml
• Solución de cianoborohidruro sódico (5M), 50 ml
• Tampón de desactivación, 0,5 ml
• Solución de lavado, 60 ml
• Tampón de lisis/lavado IP, 2 x 50 ml
• PBS de Dulbecco modificado (20x), 25 ml
• Tampón de acondicionamiento (100x), 5 ml
• Tampón de elución, 50 ml
• Tampón de muestra de marcadores para carriles (5x), 5 ml
• Columnas de centrifugación Pierce, tapón de rosca, 50 columnas
• Tubos de recogida de microcentrífugas, 2 ml, 100 tubos
• Tubos de recogida de microcentrífuga, 1,5 ml, 50 tubos
• Resina de agarosa de control Pierce, 2 ml
Almacenar a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit de inmunoprecipitación
Suficiente para 50 reacciones
Formato Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Co-Immunoprecipitation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodiumcyanotrihydroborate, sodium hydroxide, trometamol, sodiumchloride, Nonidet P