Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ CN/DAB Substrate Kit
Código de producto. 10322284 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
275 mL
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10322284 275 mL 1 SET
1 options
Código de producto. 10322284 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34000
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Combina la detección de HRP basada en cloronaftol y diaminobenzidina para los métodos de tinción Western blot y de tejidos.
El kit de sustrato CN/DAB Thermo Scientific™ Pierce incluye soluciones de sustrato y peróxido para la detección combinada de la actividad de peroxidasa de rábano (HRP) a base de cloronaftol y diaminobenzidina en métodos de tinción de tejidos y de blotting.
Este kit combina dos populares compuestos cromogénicos de sustrato de peroxidasa (4-CN y DAB) en una solución madre 10x única y estable. Esta solución CN/DAB produce un precipitado negro oscuro intenso en los puntos de anticuerpos conjugados con HRP ligados en blots sondeados y muestras de tejido. El kit de sustrato CN/DAB Pierce se puede utilizar en técnicas Western blot, así como en ensayos de dot blot. El kit incluye 10x soluciones de CN/DAB y 1x tampón de sustrato de peróxido estable adjunto.
Características destacadas:
  • Sustrato HRP: para la detección de la actividad de peroxidasa de rábano en medios sólidos de comunicación a través de la acción combinada de CN (4-cloro-1-naftol) y DAB (3,3'-diaminobenzidina tetrahidrocloruro)
  • Cromogénico: no necesita ningún equipo especial para su visualización; produce bandas de color negro intenso fáciles de fotografiar
  • Kit fácil de usar: la solución madre del sustrato y el tampón de sustrato de peróxido estable no necesitan polvos secos para medir y disolver
  • Estable: almacenar refrigerada a 4 °C durante al menos un año
Incluye:
10x soluciones de CN/DAB y tampón de sustrato de peróxido estable Pierce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 275 mL
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Peroxidasa de rábano picante
Suficiente para 25 usos a 10 ml cada uno
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 25 usos de 10 ml cada uno
• (10x) CN/DAB, 25 ml
• Tampón de peróxido estable, 250 ml
Almacenar a 4 °C.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CN/DAB Substrate Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol