Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de bloqueo de leche transparente Pierce™ (10X)
Código de producto. 13494209 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13494209 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 13494209 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37587
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El tampón de bloqueo de leche transparente Thermo Scientific™ Pierce es un sustituto de larga duración y alto rendimiento para tampones de bloqueo de leche caseros en aplicaciones de transferencia Western.
El tampón de bloqueo de leche transparente Thermo Scientific™ Pierce es un sustituto de larga duración y alto rendimiento para tampones de bloqueo de leche caseros en aplicaciones de Western blot.
Información adicional y pedidos en línea
El tampón de bloqueo de leche transparente Thermo Scientific Pierce (10X) es una solución de leche preformulada patentada para bloquear el exceso de sitios de unión no específicos, reduciendo el fondo en aplicaciones de Western blot y diluyendo anticuerpos cuando se utiliza con membranas de nitrocelulosa y PVDF. El tampón de bloqueo de leche transparente Pierce (10X) proporciona un fondo más bajo, una sensibilidad mejorada, una mayor vida útil y resultados reproducibles en comparación con los tampones caseros basados en leche seca no grasa disuelta.
Características destacadas:
  • Excelente estabilidad: estable durante 1 año almacenado a 4 °C, a diferencia de los tampones de leche caseros típicos
  • Práctico: la formulación concentrada permite ahorrar espacio de almacenamiento y se puede diluir fácilmente para obtener resultados de bloqueo óptimos para aplicaciones específicas
  • Fácil de usar: no es necesario esperar a que la leche en polvo se disuelva con este concentrado líquido listo para su dilución
  • Popular: la leche popular descremada se ha utilizado durante muchos años en una variedad de métodos de proteínas, aunque no se recomienda para técnicas basadas en avidina porque contiene alguna biotina endógena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL