Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Código de producto. 11854554 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
11854554 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 11854554 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88804
Edge
Inmunoprecipite fácilmente los complejos de proteínas diana mediante separación magnética, con el uso de los gránulos magnéticos de proteína A/G de alta calidad y tampones optimizados.
El kit de IP/Co-IP magnético de proteína A/G Pierce de Thermo Scientific™ permite una inmunoprecipitación de antígenos (IP) y coinmunoprecipitación (co-IP) altamente eficaces, utilizando menos de 10 μg de anticuerpo y un separador magnético.
Este kit de inmunoprecipitación utiliza gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce y tampones optimizados de alta calidad de Thermo Scientific, así como un protocolo flexible para lograr IP o co-IP de alta producción con herramientas de separación magnética manuales o automáticas. El tampón de lisis/lavado optimizado optimiza la producción y la unión eficaces de las interacciones anticuerpo-antígeno y co-IP. El tampón de elución suave de bajo pH disocia el complejo inmune ligado de la proteína A/G. Como alternativa, el tampón de muestra Lane Marker incluido ofrece una elución rápida y desnaturalizante para el análisis SDS-PAGE directo de productos IP.
Características destacadas:
  • Compatible: los gránulos magnéticos basados en la proteína A/G recombinante garantizan la compatibilidad con la mayoría de los anticuerpos primarios, ya sean de ratón o de conejo
  • Rápido: inmunoprecipitado en tan solo 30 minutos para reducir el fondo y mejorar la captura de complejos proteicos transitorios
  • Limpio: inmovilice su anticuerpo para prevenir la contaminación de su eluido
  • Resistente: sin lixiviación de la proteína A/G en presencia de detergentes, tampones de pH bajo o disolventes de espectrometría de masas comunes
  • Eficaz: inmunoprecipitado con la mitad del volumen recomendado de partículas magnéticas en comparación con otros gránulos magnéticos
  • Cómodo: el kit Co-IP completo contiene los gránulos magnéticos y todos los tampones esenciales para completar los experimentos de inmunoprecipitación
Incluye:
Partículas magnéticas de proteína A/G Pierce, tampón de lisis/lavado, tampón de elución, tampón de neutralización y tampón de carga de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Formulación Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 40 reacciones de IP con 25 µl de gránulos
• Gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce, 1 ml
• Tampón de lisis/lavado para IP Pierce, 2 x 50 ml
• Tampón de muestra de marcador de carril (5x), 5 ml
• Tampón de elución, 5 ml
• Tampón neutralizante, 0,5 ml
Almacenar a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Kingfisher™ Flex, soporte magnético
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit IP/Co-IP
Suficiente para 40 reacciones
Formato Kit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride