Learn More
Thermo Scientific™ Kit de cuantificación de endotoxinas cromogénicas Pierce™
Código de producto. 15955590 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
240 reacciones
30 reacciones
60 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 g
240 reacciones
30 reacciones
60 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15955590 30 reacciones 30 reacciones
15918130 60 reacciones 60 reacciones
15938130 240 reacciones 240 reacciones
16844843 240 reacciones 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15955590 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39552S
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un ensayo de punto final altamente sensible que mide y detecta con precisión las endotoxinas (lipopolisacáridos) en una muestra de proteínas, péptidos, ácidos nucleicos o anticuerpos mediante el ensayo de lisado de amebocitos.
  • Ensayo de detección de endotoxinas de alta sensibilidad y rango amplio: detecta de 0,01 EU/ml a 1 EU/ml.
  • Ensayo específico: sin interferencia de ß-glucanos y adecuado para una amplia variedad de muestras, incluidas las de proteínas, vacunas, plásmidos, ADN y ARN. 
  • Rápido: el ensayo se completa en tan solo 20 minutos.
  • Ensayo cromogénico de punto final: mida con un espectrofotómetro estándar o un lector de placas de 405 a 410 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Lisado de amebocito liofilizado
• Estándar de endotoxina de E.coli
• Sustrato cromogénico
• Agua sin endotoxinas
Almacenar a 2–8 °C tras la recepción.
Intervalo del ensayo De 0,01 a 0,1 UE/ml, de 0,1 a 1,0 UE/ml
Sensibilidad del ensayo 0,01 UE/ml
ensayo Cromogénico punto final
Método de detección Colorimétrico
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Pierce
Cantidad 30 reacciones
Objetivo Endotoxins
Tipo Kit de cuantificación de endotoxinas
Suficiente para 30 ensayos de pocillos de microplaca que contienen de 0,01 a 1 unidad de endotoxina/ml
Formato Kit