Learn More
Thermo Scientific™ Kit de módulo de detección quimioluminiscente de ácidos nucleicos
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
El módulo de detección quimioluminiscente de ácidos nucleicos Thermo Scientific™ Pierce es un sistema completo para la detección de sondas de ácido nucleico etiquetadas con biotina en diversas aplicaciones de inmunotransferencia (blotting) de membranas.
Características destacadas:
Rápido y sensible: obtenga la misma velocidad y niveles de detección que con los kits North2South y LightShift
Versátil: el protocolo del kit (incluido) se puede aplicar a cualquier sistema de detección de ácidos nucleicos basado en biotina (Northerns, Southerns, EMSA, ensayos de protección de ARNasa (RPA) y elevaciones de colonias)
Flexibilidad: el kit contiene solo los componentes de detección esenciales para aquellos que ya cuentan con sondas etiquetadas con biotina y un método de hibridación optimizado desarrollado
Incluye:
1,5 ml de conjugado de estreptavidina HRP estabilizado, 80 ml de solución de luminol/potenciador, 80 ml de solución de peróxido estable, 500 ml de tampón de bloqueo, 500 ml de tampón de lavado 4X, 500 ml de sustrato de tampón equilibrado
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 800 cm2 de membrana (10 blots de minigel) • 1,5 ml de estreptavidina HRP estabilizada • 80 ml de solución de luminol/potenciador • 80 ml de solución de peróxido estable • 500 ml de tampón de bloqueo (n.° de referencia 89880A) • 500 ml de tampón de lavado (4X) • 500 ml de sustrato de tampón equilibrado Almacenar a 4 °C. |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Kit de módulo de detección de ácidos nucleicos |
| Cantidad | 10 lotes |