Learn More
Thermo Scientific™ Detergente CHAPS (3-((3-colamidopropilo) dimetilamonio)-1-propanesulfonato)
Código de producto. 11841445 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11841445 100 g 100 GR
11851445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 11841445 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28299
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Detergentes zwitteriónicos no desnaturalizantes que interrumpen las interacciones de proteínas inespecíficas con menos agregación de proteínas que los detergentes no iónicos.
Thermo Scientific™ CHAPS es un detergente zwitteriónico especialmente adecuado para proteger el estado nativo de las proteínas.
CHAPS es un derivado sulfobetaína del ácido fólico. Este detergente zwitteriónico es útil para la solubilización de proteínas de membrana cuando es importante mantener la actividad de las proteínas. El detergente CHAPS es soluble en un amplio rango de pH (2 a 12) y se elimina fácilmente de la solución mediante diálisis debido a su alta concentración micelar crítica (CMC).
Características destacadas:
  • Detergentes zwitteriónicos versátiles
  • Ofrece una lisis suave a la par que eficaz de células cultivadas de mamíferos
  • Nodesnaturalizante y generalmente no inactiva las funciones de las proteínas
  • Se puede eliminar de la solución mediante diálisis
  • Comúnmente utilizado para isoelectroenfoque (IEF) y electroforesis 2D
Propiedades del detergente CHAPS:
  • Nombre químico: 3-[(3-Colamidopropil) dimetilamonio]-1-propanesulfonato
  • Peso molecular: 614,88
  • Clase de detergente: Zwitterionic
  • Número de agregación: 10
  • Peso molecular por micela: 6149
  • Concentración micelar crítica (CMC): Del 8 al 10 mM (del 0,4920 al 0,6150 %, p/v)
  • Punto de opacidad: ≥100 °C
  • Dializable: Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 100 g