Descripción
Las columnas de centrífuga Thermo Scientific™ Pierce ofrecen un rendimiento excepcionalmente cómodo y rápido para numerosos tipos de procesos de purificación por afinidad de escala pequeña a media.
Información adicional y pedidos en línea
Las columnas de centrífuga Pierce se pueden utilizar tanto en formato de centrifugado como de flujo por gravedad. El formato de centrifugado reduce el tiempo de procesado de la muestra y consigue lavados y eluciones de columnas más eficientes. Para procesos de flujo por gravedad y cuando se desea un tiempo de procesado lento para realizar los pasos de unión al diluir las muestras, es posible utilizar extensores de columna que aumenten la capacidad de depósito de las mismas. Puede utilizar cualquier combinación de técnicas de proceso para obtener cromatografías con los mejores resultados posibles.
Características destacadas:
- Disponibles en cuatro tamaños para adaptarse a volúmenes de resina de 40 μl a 10 ml
- Lleve a cabo experimentos con cualquier combinación de procesamiento de flujo por gravedad o centrifugación
- Columnas fabricadas con polipropileno con discos de filtro de polietileno, lo que garantiza unas propiedades de unión mínima de proteínas
- Las columnas se adaptan a tubos para centrífuga estándar para la recogida y la centrifugación de muestras en rotores de centrífuga de sobremesa estándar
Columnas para centrífuga de 0,8 ml (ref. 89868 y 89869)
- Volumen total: 800 μl
- Volumen de resina: De 40 to 400 μl
- Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
- Tubo receptor: encaja en tubos de microcentrífugas estándar
- Tipo de tapón: tapones con parte superior de rosca de junta tórica; fondos giratorios
Columnas para centrífuga de 2 ml (ref. 89896)
- Volumen total: 5 ml (lecho de resina de 2 ml, depósito de 3 ml)
- Volumen de resina: 2 ml
- Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
- Tubo receptor: encaja en tubos para centrífuga cónicos de 15 ml estándar
- Tipo de tapón: tapones de parte superior de rosca; fondos giratorios y tapones a presión para volver a sellar
Columnas para centrífuga de 5 ml (ref. 89897)
- Volumen total: 8 ml (lecho de resina de 5 ml, depósito de 3 ml)
- Volumen de resina: 5 ml Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
- Tubo receptor: encaja en tubos para centrífuga cónicos de 15 ml estándar
- Tipo de tapón: tapones de parte superior de rosca; fondos giratorios y tapones a presión para volver a sellar
Columnas para centrífuga de 10 ml (ref. 89898)
- Volumen total: 22 ml (lecho de resina de 10 ml, depósito de 12 ml)
- Volumen de resina: 10 ml
- Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
- Tubo receptor: encaja en tubos para centrífuga cónicos de 50 ml estándar
- Tapones: tapones de parte superior de rosca; fondos giratorios y tapones a presión para volver a sellar
Extensores de columna (n.º de referencia 69707)
- Aumente el volumen del depósito de columna de 35 a 40 ml
- Especialmente diseñada para su uso en procedimientos de flujo por gravedad
- Encajan únicamente con las piezas con n.º de referencia 89896, 89897, 89898
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 2 mL |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 25 columnas |
| Tipo | Columna para centrífuga |
| Volumen de muestra | 3 mL |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Tipo de columna | Columna vacía, filtro de polietileno |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.