Descripción
La agarosa activada con CDI Thermo Scientific™ Pierce es un soporte de cromatografía granulado y poroso, activado mediante grupos carbonilo diimidazol para la inmovilización covalente de ligandos de afinidad que contengan aminas.
Características destacadas:
Química de acoplamiento fiable: la inmovilización se produce a través de la reacción de los nucleófilos N con grupos de 1,1'-carbonildiimidazol de la resina para formar vínculos estables y sin carga de N-alquilcarbamato.
Fácil de usar: no se necesitan reactivos secundarios; basta con lavar la resina equilibrada en tampón de acoplamiento alcalino y añadir el ligando; la reacción ocurre espontáneamente.
Activación estable: la semivida de la hidrólisis es mucho más larga que las activaciones del éster de hidroxisuccinimida, lo que hace que las reacciones de inmovilización sean más fáciles de preparar y controlar. Esto simplifica la filtración y el lavado previos a la adición de un ligando o proteína.
Condición de acoplamiento bien definida: la reacción es más eficaz con aminas primarias entre un pH 9 y 11.
Características de la agarosa activada por CDI:
- Resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
- Activación: al menos grupos de 1,1'-carbonildiimidazol (CDI) de 50 μmol por mililitro de resina.
- Formato: suministrado en forma estabilizada, 50 % de pulpa en acetona.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 10 mL |
| Objetivo | Amina primaria |
| Tipo | Resina |
| Fase estacionaria | Carbonilo Diimidazol |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |