Descripción
El CT(PEG)12, o carboxi-PEG12-tiol, Thermo Scientific™ Pierce, es un compuesto terminado en metilo y sulfhidrilo que contiene un espaciador de polietilenglicol (PEG) de 12 unidades, y se utiliza para modificar superficies como puntos cuánticos, monocapas y partículas magnéticas.
Características destacadas:
Unión con metal: el tiol monodentado terminal reacciona espontáneamente con las superficies de oro mediante unión dativa
Carboxilato: el grupo de ácido carboxílico terminal permite la conjugación con ligandos de afinidad que contengan aminas usando la química de entrecruzado de la carbodiimida (EDC) y el sulfo-NHS
Polietilenglicol: los grupos PEG son flexibles, no inmunogénicos, hidrófilos, y reducen significativamente la unión no específica de superficies para métodos de proteínas
Brazo espaciador: el espaciador PEG de 12 unidades tiene una longitud de casi 48 angstroms, lo que minimiza el impedimento estérico para la inmovilización de proteínas y ensayos de unión
Especificaciones:
- Nombre alternativo: Carboxi-PEG12-tiol
- Nombre químico: Ácido 1-mercapto-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxanonatriacontano-39-oico
- Fórmula química: C27H54O14S
- Peso molecular: 634,77
- Brazo separador: 47,8 angstroms
- Forma: líquido de incoloro a amarillo pálido
- Solubilidad: disolver en DMSO o DMF para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C, protegido de la humedad. Se envía a temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Grupos conjugantes, polietilenglicol (PEG) |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico, tiol |
| Separador | 12 unidades de etilenglicol |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | DMF o DMSO |
| Tipo de producto | Compuesto de tiol |