Descripción
La ionización de desorción láser asistida por matriz (MALDI) y la espectrometría de masas de ionización por electrospray (ESI) (MS) proporcionan una alta sensibilidad y precisión de masa; sin embargo, las moléculas interferentes de la muestra pueden provocar una reducción de la sensibilidad y unos espectros de mala calidad. La limpieza de muestras con resinas C18 mejora significativamente las relaciones señal-ruido y la cobertura de secuencias al eliminar sales y detergentes incompatibles con MS que se utilizan habitualmente en la preparación de proteínas o péptidos. El protocolo optimizado para las columnas de centrifugación Pierce C-18 elimina eficazmente los contaminantes y eluye los péptidos en soluciones compatibles con MS.
La columna de centrifugación Thermo Scientific Pierce C18 está lista para su uso en columnas de centrífuga de resina de fase inversa C18 porosa para la preparación de muestras de péptidos para MS y otros métodos de análisis. El protocolo se ha optimizado para eliminar de forma eficaz los contaminantes que interfieren y liberar péptidos en soluciones compatibles con MS. Las columnas se pueden emplear de forma eficaz para el procesamiento de péptidos derivados de 10 ng a 30 µg de proteína. Los límites de sensibilidad y detección dependen de la aplicación posterior.
• Eficiente: elimina de forma eficaz los contaminantes que interfieren para mejorar la calidad espectral y es adecuada para una gran variedad de contaminantes compatibles con la fase inversa
• Flexible: funciona con una amplia variedad de volúmenes de carga y concentraciones; no es necesario reducir el volumen de la muestra antes de la aplicación
• Práctico: el formato de la columna de centrifugación no requiere ningún equipo especial para procesar varias muestras simultáneamente
• Resistente: la resina de C18 especial permite excelentes porcentajes de recuperación, incluso con cargas de muestra bajas (subpicomoles)
Puntas de centrifugación Pierce C18
Las puntas de centrifugación Thermo Scientific Pierce C18 permiten una captura rápida y eficaz, concentración, desalinización y elución de hasta 10 µg de péptidos por 20 µl de muestra con volúmenes que van de 10 a 100 µl. El procedimiento de cinco pasos es sencillo y requiere menos de cinco minutos para procesar la digestión de proteínas, las fracciones fuertes de intercambio de cationes, y otras muestras de proteínas y péptidos para análisis espectrométricos de masas (MS). Las puntas de centrifugado C18 Pierce ofrecen excelentes propiedades de flujo con un sorbente monolítico C18 de alta eficiencia para humectar, cargar, lavar y eluir rápidamente.
• Eficiente: elimina de forma eficaz los contaminantes que interfieren para mejorar la calidad espectral y es adecuada para una gran variedad de contaminantes compatibles con la fase inversa
• Rápidas: las puntas C18 de flujo rápido tienen baja resistencia y mejoran el flujo
• Prácticas: las puntas de centrifugación se proporcionan con un adaptador de punta para facilitar el centrifugado.
• Muestra más limpia: el dispositivo filtra las partículas que pueden causar la obstrucción del muestreador automático y la columna
Aplicaciones
• Limpieza de péptidos después de la digestión de proteínas
• Concentración y desalinización de la muestra de péptidos
• Preparación de muestras para el análisis de péptidos MALDI y flujos de trabajo de proteómica
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | MS, espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Spin Tip |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Material de partida | Péptidos, proteína digerida por proteasa |
| Tipo de producto final | péptidos |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Limpieza de muestras |
| Cantidad | 96 puntas |
| Formulario | Maciza |
| Mostrar más |