Learn More
Thermo Scientific™ BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los reactivos BS3-d0/d4 Thermo Scientific™ Pierce forman un conjunto de variedades de masa pesada (deuterada) y ligera del popular entrecruzador reactivo de aminas BS3 que facilita la identificación de péptidos entrecruzados mediante espectrometría de masas.
Está surgiendo rápidamente una nueva estrategia para estudiar la estructura y la función de las proteínas que integra la utilidad probada de entrecruzamiento con el poder de la espectrometría de masas (MS) para obtener información sobre la estructura terciaria de las proteínas y la formación de complejos de proteínas. Los reactivos introducidos aquí generarán patrones de MS en los que los péptidos entrecruzados obtenidos diferirán en cuatro unidades de masa después de la digestión enzimática de la proteína entrecruzada o el complejo de proteínas.
Características destacadas:
- Entrecruzador con pocillos, de alta pureza, etiquetado con deuterio y su análogo que contiene hidrógeno
- Instrucciones editadas por un experto en el campo del entrecruzamiento y la estrategia de MS
- El par de reactivos a base de suberato y glutarato proporciona una opción de “regla molecular” para estudiar distancias intermoleculares e intramoleculares y obtener información estructural, algo imposible de conseguir con un solo reactivo.
- Eficaz y práctico: requiere solamente algunos microgramos de proteína; una alternativa excelente al NMR o a los métodos basados en cristalografía de rayos X que requieren grandes cantidades de proteína, solventes especiales o formación de cristales.
- Grupos reactivos: Éster de sulfo-NHS (homobifuncional)
- Reactivo a: Grupos aminos
Nota:
References Illustrating Applications of Heavy/Light Crosslinking Reagents and Mass Spectrometry Sinz, A. (2003). Chemical crosslinking and mass spectrometry for mapping three-dimensional structures of proteins and protein complexes.J. Mass Spectrom.38, 1225-1237. Dihazi, G.H. and Sinz, A. (2003). Mapping low-resolution three-dimensional protein structure using chemical crosslinking and Fourier transform ion-cyclotron resonance mass spectrometry. Rapid Commun. Mass Spectrom.17, 2005-2014. Kalkhof, S.et al.(2005).
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amina-amina |
| Cleavable | No |
| Descripción | BS3-d4 |
| Peso molecular | 576.45 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 11,4 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacene el producto entre 4 y 8 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- BS3-d4 (bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: bis(sulfosuccinimidyl) 2,2,7,7-suberate-d4