Learn More
Thermo Scientific™ Par de masa de entrecruzador de BS2G-d0 y BS2G-d4 Pierce™
Código de producto. 10511104 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10511104 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10511104 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21615
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Entrecruce aminas con aminas con estos pares pesados (deuterados) y ligeros de un entrecruzador de éster NHS de 7,7 A para el análisis por espectrometría de masas de las interacciones de las proteínas.
Los reactivos Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4 forman un conjunto de variedades de masa pesada (deuterada) y ligera de un entrecruzador corto y reactivo a la amina que facilita la identificación de péptidos entrecruzados mediante espectrometría de masas.
Características destacadas:
  • Entrecruzador bien caracterizado, de alta pureza, marcado con deuterio y su análogo con contenido de hidrógeno.
  • Instrucciones editadas por un experto en el campo de la estrategia de entrecruzamiento/MS.
  • El par de reactivos basados en suberato y glutarato proporciona una opción de «regla molecular» para estudiar distancias intermoleculares e intramoleculares a fin de obtener información estructural que no es posible obtener con un solo reactivo.
  • Eficiente y práctico: requiere solamente cantidades en microgramos de proteína; es una alternativa excelente a los métodos basados en cristalografía por NMR o rayos X que requieren grandes cantidades de proteína, disolventes especiales o formación de cristales
  • Grupos reactivos: Éster sulfo-NHS (homobifuncional)
  • Reactiva a: grupos amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pierce BS2G-d4
Formulación Bis(sulfosuccinimidilo) 2,2,4,4-glutarato-d4; polvo sólido
Suficiente para 19 ml de solución de reacción 1X típica (1 mM) o aproximadamente 5 usos a 2 mg de reactivo por uso