Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)5 (PEGylated bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
Código de producto. 15930463 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15930463 10 x 1 mg paquete de 10
11821245 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15930463 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35396
 Artículo restringido
En stock
Entrecruce aminas con estos entrecruzadores largos (21,7 A y 35,8 A) compuestos de grupos de ésteres de NHS y agentes espaciadores PEG de 5 o 9 unidades que mejoran la solubilidad de las proteínas.
Los entrecruzadores BS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce incluyen BS(PEG)5 y BS(PEG)9, compuestos PEG activados por éster de bis-succiniamida para entrecruzar aminas primarias en proteínas y otras moléculas.
  • Un compuesto PEG de bis-succiniamida activado por éster que se utiliza para entrecruzar aminas primarias (NH2) en proteínas y otras moléculas. 
  • Los grupos de éster (NHS) N-hidroxisuccinimida en ambos extremos del separador PEG5 reaccionan de forma específica y eficaz con la lisina y los grupos amino con la terminación de tipo N a pH 7-9 para formar enlaces de amida estables.
  • Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especiales suministrados en un formato previamente indicado.
  • El envase prepesado evita la pérdida de reactividad del reactivo y la contaminación con el tiempo eliminando la apertura y el cierre repetitivos del vial.
  • Permite el uso de un vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
Características de BS(PEG)5:
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS (ambos extremos)
  • Reactivo a: grupos amino (aminas primarias)
  • Los ésteres NHS reaccionan con los grupos de —NH2 a un pH de 7-9, formando enlaces estables de amidas
  • Soluble en agua; comparar con BS3 no pegilado (también soluble) y DSS (insoluble en agua)
  • No permea las membranas, lo que permite el etiquetado de la superficie celular.
  • Entrecruzamiento irreversible de proteínas o péptidos mediante agentes separadores de PEG flexibles
  • Los agentes separadores de polietilenglicol ayudan a mantener la solubilidad conjugada
  • Compuesto puro con estructura definida y peso molecular, con reproducibilidad garantizada de modificación de proteínas
  • El separador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la agregación y una menor inmunogenicidad
  • Ideal para conjugaciones de péptidos o moléculas pequeñas
Nombres alternativos del compuesto BS(PEG)n:
  • Bis-NHS-dPEG
  • NHS-PEG-NHS
  • BS(PEO)5
  • Bis(NHS)PEO5
  • BS-PEO9
  • Éster NHS dPEG
  • Bis-succinimida éster PEG 400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción BS(PEG)5
Peso molecular 532.5
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 21,7 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 x 1 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador